Läs mer
L-Alanyl-L-glutamin, TRC
Produktkod. 30136968
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136968 5 g
30133657 25 g
17937654 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5113705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39537-23-0
Molekylformel C8 H15 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 217.22
Synonym L-Alanyl-L-Glutamine, L-Glutamine, L-alanyl-, Glutamine, N2-L-alanyl- (7CI), L-Glutamine, N2-L-alanyl-, L-Alanyl-L-glutamine, Alanyl-glutamine, Dipeptamin, Dipeptiven, GlutaMAX, Glutamax I, L-Ala-L-Gln, Sustamine
IUPAC-namn (2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-5-oxopentanansyra
LEDER C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanyl-L-Glutamine
Analyt- eller komponentnamn L-Alanyl-L-Glutamine
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 5 g
Formel vikt 217.1063