missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Albizziin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Albizziin |
| CAS | 1483-07-4 |
| Molekylformel | C4 H9 N3 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-[(Aminocarbonyl)amino]L-alanine, L-β-Ureodialanine, L-2-Amino-3-ureidopropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N3O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1,5H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)/t2-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CNC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(carbamoylamino)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.13 |
| Formel vikt | 147.0644 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?