Läs mer
L-allo-Isoleucine, 99%, 99% ee
Produktkod. 10081024 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10081024 100 mg 100mg
10113294 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10081024 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399491000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1509-34-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1509-34-8
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00066446
InChI-nyckel AGPKZVBTJJNPAG-BJNJOQLTNA-N
Synonym l-allo-isoleucine, l-alloisoleucine, alloisoleucine, 2s,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-isoleucine, allo-l-isoleucine, h-allo-ile-oh, 3r-ls-isoleucine, isoleucine, allo, isoleucine, threo
PubChem CID 99288
ChEBI CHEBI:43433
IUPAC-namn (2S,3R)-2-amino-3-metylpentansyra
LEDER CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-allo-Isoleucine
Namnnotering 99%
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 131.17
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.