missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Allo-isoleucine-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Allo-isoleucine-d10 |
| CAS | 202529-06-4 |
| Molekylformel | C6H3D10NO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Alloisoleucine-d10, Alloisoleucine, L-d10, (2S,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic Acid-d10, (3R)-LS-Isoleucine-d10, Allo-L-Isoleucine-d10, L(+)-Alloisoleucine-d10, Allo-L-Isoleucine-d10, Threo-L-Isoleucine-d10, L-Norvaline-d10, , 3-Methyl-threo- L-allo-Isoleucine-d10, NSC 206282-d10, 2-Amino-3-methyl-pentanoic Acid-D10, [S-(R*,S*)]-2-Amino-3-methylpentanoic Acid-D10, allo-Isoleucine-10 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m1/s1/i1D3,2D3,3D2,4D,5D |
| LEDER | OC([C@@]([2H])(N)C([2H])([2H][C]([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O |
| IUPAC-namn | (2S,3R)-2-amino-2,3,4,4,5,5,5-heptadeuterio-3-(trideuteriomethyl)pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.23 |
| Formel vikt | 141.1574 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?