Läs mer
L-Allo-isoleucin, TRC
Produktkod. 30323429
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30323429 25 mg
1 options
Produktkod. 30323429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA54820025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Allo-isoleucine
CAS 1509-34-8
Molekylformel C6 H13 N O2
Kvantitet 25 mg
Synonym L-Alloisoleucine, Alloisoleucine (6CI), Alloisoleucine, L- (8CI), (2S,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (3R)-LS-Isoleucine, Allo-L-Isoleucine, L(+)-Alloisoleucine, L-Isoleucine, allo-, L-Isoleucine, threo-, L-Norvaline, 3-methyl-, threo-, L-allo-Isoleucine, NSC 206282, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, [S-(R*,S*)]-, [S-(R*,S*)]-2-Amino-3-methylpentanoic acid, allo-Isoleucine
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m1/s1
LEDER CC[C@@H](C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,3R)-2-amino-3-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Formel vikt 131.0946