Läs mer
L-allo-Threonin, TRC
Produktkod. 30312837
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30312837 250 mg
1 options
Produktkod. 30312837 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA548535250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-allo-Threonine
CAS 28954-12-3
Molekylformel C4 H9 N O3
Kvantitet 250 mg
Synonym L-Allothreonine, Allothreonine, L- (8CI), (2S,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Allothreonine, (S)-allo-Threonine, Butanoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, [S-(R*,R*)]-, L-allo-Threonine, NSC 206283, [S-(R*,R*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, allo-L-Threonine
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3-/m0/s1
LEDER C[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-hydroxybutansyra
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Formel vikt 119.0582