Läs mer
L-Alloisoleucine, MedChemExpress
Produktkod. 16453826
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16453826 25 mg
1 options
Produktkod. 16453826 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI1060
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress L-Alloisoleucine is a branched chain amino acid and is a stereo-isomer of L-isoleucine. L-Alloisoleucine is a common constituent of human plasma (albeit at low levels).
L-Alloisoleucine is a branched chain amino acid and is a stereo-isomer of L-isoleucine. L-Alloisoleucine is a common constituent of human plasma (albeit at low levels).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alloisoleucine
CAS 1509-34-8
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H13NO2
Synonym (3R)-LS-Isoleucine L-Allo-isoleucine
Löslighetsinformation H2O : 10 mg/mL (76.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
LEDER CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 131.17
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism