missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Allooctopine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Allooctopine |
| CAS | 63358-47-4 |
| Molekylformel | C9H18N4O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | L-(+)-Allooctopine, N2-[(1S)-1-Carboxyethyl]-L-arginine, N2-(1-Carboxyethyl)-L-arginine |
| LEDER | NC(=N)NCCC[C@H](NCCC(=O)O)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.46 |
| Formel vikt | 246.1328 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?