Läs mer
L-Allylglycine, TRC
Produktkod. 30320631
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30320631 1 g
1 options
Produktkod. 30320631 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5565051G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Allylglycine
CAS 16338-48-0
Molekylformel C5H9NO2
Kvantitet 1 g
Synonym (-)-Allylglycine, (2S)-2-Amino-4-pentenoic Acid, (S)-2-Amino-4-pentenoic Acid, (S)-Allylglycine, (S)-alpha-Allylglycine, Allylglycine, L-2-Amino-4-pentenoic acid
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h2,4H,1,3,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CC=C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-aminopent-4-enoic acid
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Formel vikt 115.0633