Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-alpha-Amino-N-Butyric acid |
| Smältpunkt | >300°C |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Linjär formel | CH3CH2CH(NH2)COOH |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 1720935 |
| Formel vikt | 103.12 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |