Läs mer
L-alfa-dipalmitoyl fosfatidylkolin, 98 %
Produktkod. 10626974 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10626974 100 mg 100mg
10134670 500 mg 500mg
10512174 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10626974 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 240571000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.20 SEK
    1108.65 SEK / 100mg
    Save 126.55 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 63-89-8 | C40H80NO8P | 734,053 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-89-8
Molekylformel C40H80NO8P
Molekylvikt (g/mol) 734.053
MDL-nummer MFCD00036903
InChI-nyckel KILNVBDSWZSGLL-KXQOOQHDSA-N
Synonym colfosceril palmitate, dppc, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-dipalmitoyl-l-lecithin, dipalmitoylphosphatidylcholine, 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, colfoscerili palmitas, palmitate de colfosceril, palmitato de colfoscerilo, unii-319x2nfw0a
PubChem CID 452110
ChEBI CHEBI:72999
IUPAC-namn [(2R)-2,3-di(hexadekanoyloxi)propyl] 2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-α-Dipalmitoyl phosphatidylcholine
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Specifikt rotationsförhållande +7,00 (20,00 °C c=2,CHCl3)
Specifik rotation +6,0° till +8,0° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
Formel vikt 734.08
Procent renhet ≥97,5 % (Fettsyrorenhet)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.