Läs mer
L-alpha-Hydroxyisocaproic acid, 98%
Produktkod. 10581261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10581261 1 g 1g
10225194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10581261 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204810010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13748-90-8 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13748-90-8
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
InChI-nyckel LVRFTAZAXQPQHI-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-leucic acid, s-2-hydroxy-4-methylpentanoic acid, 2s-2-hydroxy-4-methylpentanoic acid, l-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, s-leucic acid, s-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, l-2-hydroxyisocaproic acid, l-alpha-hydroxyisocaproic acid, s---2-hydroxyisocaproic acid, pentanoic acid, 2-hydroxy-4-methyl-, 2s
PubChem CID 83697
ChEBI CHEBI:44510
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxi-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)CC(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-α-Hydroxyisocaproic acid
Smältpunkt 78°C to 80°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH(OH)COOH
Kvantitet 1 g
Beilstein 03,336
Formel vikt 132.16
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-alpha-Hydroxyisocaproic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.