Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-alfa-lecitin, granulärt, från sojabönolja
Produktkod. 10299500 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10299500 250 g Plastflaska 250g
10494501 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10299500 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 413102500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
L-alfa-lecitin, >-97 % (fosfolipider) min. (som aceton olösligt), C42H80NO8P, CAS-nummer-8002-43-5 | CAS: 8002-43-5 | C42H80NO8P | 750 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8002-43-5
Molekylformel C42H80NO8P
Molekylvikt (g/mol) 750
MDL-nummer MFCD00082428
InChI-nyckel JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC-namn [(2R)-3-hexadekanoyloxi-2-[(9E,12E)-oktadeka-9,12-dienoyl]oxipropyl]-2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-α-Lecithin
Namnnotering Källa: Sojaböna
Aciditet 35 mg KOH/g max.
Färg Brun eller gul
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 5483
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar
Formel vikt 750
Procent renhet ≥97 % (fosfolipider) min. (som aceton olösligt)
Olöslig materia 0,02% max. (i hexan)
Fysisk form Granulat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.