missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Alpha-Methyl DOPA Methyl Ester Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30473392
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473392 10 g
30476125 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30473392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30381010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 115054-62-1
Molekylformel C11 H15 N O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 261.7
Synonym L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, methyl ester, hydrochloride (1:1), L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, methyl ester, hydrochloride (9CI), L-α-Methyldopa methyl ester hydrochloride, Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate Hydrochloride, Methyldopa Methyl Ester Hydrochloride
IUPAC-namn methyl (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate;hydrochloride
LEDER Cl.COC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate Hydrochloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H15NO4.ClH/c1-11(12,10(15)16-2)6-7-3-4-8(13)9(14)5-7;/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
Formel vikt 261.0768
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.