Läs mer
L(-)-alpha-Methylbenzylamine, 99+%, (99% ee)
Produktkod. 10573891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10573891
Brand: Thermo Scientific Acros 151831000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 2627-86-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2627-86-3
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
InChI-nyckel RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
IUPAC-namn (IS)-1-fenyletanamin
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-α-Methylbenzylamine
Smältpunkt -10.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 187.0°C to 189.0°C
Flampunkt 71°C
Enantiomert överskott > 98.5%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(CH3)NH2
Brytningsindex 1.5250 to 1.5270
Kvantitet 100 g
Beilstein 12,1093
Fieser 01,838; 02,271; 03,199; 05,441; 06,457; 11,411; 12,319; 13,185; 14,257; 17,276
Merck Index 14,6026
Specifik rotation (20°C, 589nm) < -39° (neat)
Löslighetsinformation Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers
Formel vikt 121.18
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(-)-a-Methylbenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.