Läs mer
L-alfa-fosfatidyl-L-serin natriumsalt (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30012616
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30012616 5 mg
1 options
Produktkod. 30012616 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3537385MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-alpha-Phosphatidyl-L-serine Sodium Salt (Technical Grade)
CAS 321595-13-5
Molekylformel C42H81NNaO10P
Kvantitet 5 mg
Synonym (2R)-2,3-bis[(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Hydrogen Phosphate (Ester) L-Serine Sodium Salt, (R)-2,3-Bis[(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Hydrogen Phosphate (Ester) L-Serine Sodium Salt, 1,2-Distearoyl phosphatidyl Serine Sodium Salt, 1,2-Distearoyl-sn-3-glycerophosphoserine Sodium Salt, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphatidylserine Sodium Salt, DSPS Sodium Salt, Distearoylphosphatidylserine Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OC[C@H](N)C(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn natrium; [(2S)-2-amino-2-karboxyetyl] [(2R)-2,3-di(oktadecanyloxi)propyl]fosfat
Molekylvikt (g/mol) 814.07
Formel vikt 813.5496