Läs mer
L(+)-Amethopterinhydrat, 99 %
Produktkod. 10491631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10491631 100 mg Glasflaska 100mg
10002690 25 mg Glasflaska 25mg
10066203 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10491631 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208101000
 Begränsad artikel
I lager
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
L(+)-Amethopterinhydrat, CAS # 133073-73-1, är en effektiv hämmare av dihydrofolatreduktas, som kan ha antitumöraktivitet. | CAS: 133073-73-1 | C20H22N8O5 | 454,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • L(+)-ametopterinhydrat, är en potent hämmare av dihydrofolatreduktas
  • Det har tumördödande aktivitet
Användningsområden
  • L(+)-ametopterinhydrat är en hämmare av dihydrofolatreduktas
  • Det kan användas i antitumörstudier
  • Det är ett cellcykelstoppsmedel som kan hämma syntesen av DNA, RNA och proteiner
  • Det kan också hämma produktionen av pro-inflammatoriska cytokiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133073-73-1
Molekylformel C20H22N8O5
Molekylvikt (g/mol) 454.45
MDL-nummer MFCD00150847
InChI-nyckel FBOZXECLQNJBKD-UGPWUYPHNA-N
Synonym l +-amethopterin dihydrate, methotrexate dihydrate, dihydrate methotrexate, 2s-2-4-2,4-diaminopteridin-6-yl methyl methylamino phenyl carbonylamino pentanedioic acid, hydrate, hydrate
PubChem CID 45157423
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)metyl-metylamino]bensoyl]amino]pentandisyra;dihydrat
LEDER CN(CC1=CN=C2N=C(N)N=C(N)C2=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material L(+)-Amethopterin hydrate
Smältpunkt 195 °C
Färg Gul till orange
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Merck Index 14, 5985
Specifik rotation +21.5
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: olösliga i alkohol, kloroform, eter, lätt lösliga i utspädd saltsyra, lösliga i utspädda lösningar av alkalihydroxider a
Formel vikt 454.44
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Amethopterin hydrate
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Sicherheitshinweis
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.