Läs mer
Abcam L-aminosyratestkit
Produktkod. 32173965 Handla allt Abcam Produkter
Change view
100 tester
Produktkod.
32173965 100 tester
1 options
Produktkod. 32173965 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab65347100Test
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Analys av L-aminosyraprov i 30 m i biofluider, cell-/vävnadsextrakt, cellodlingsmedia med L-aminosyratestkit AB65347. Känslighet ≤ 40 μm. Citerad i 26 publikationer. Användning med mikroplattläsare.
Analys av L-aminosyraprov i 30 m i biofluider, cell-/vävnadsextrakt, cellodlingsmedia med L-aminosyratestkit AB65347. Känslighet ≤ 40 μm. Citerad i 26 publikationer. Användning med mikroplattläsare.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 100 tester
Regulatorisk status RUO