missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-(+)-Ampicillin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,5R,6R)-6-[((2S)-2-Amino-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (L-Ampicillin) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10+,11-,14+/m0/s1 |
| Formel vikt | 349.1096 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?