Läs mer
L-Anserine-d4 (N-b-alanyl-d4), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Anserine-d4 (N-beta-alanyl-d4) |
| CAS | 1201658-81-2 |
| Molekylformel | C10 D4 H12 N4 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | L-Anserine-d4 (N-β-alanyl-d4), L-Histidine, β-alanyl-2,2,3,3-d4-3-methyl- (ACI), β-Alanyl-2,2,3,3-d4-3-methyl-L-histidine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N4O3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11/h5-6,8H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-/m0/s1/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](Cc1cncn1C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(3-amino-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoyl)amino]-3-(3-methylimidazol-4-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.29 |
| Formel vikt | 244.1473 |