missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-AP3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-amino-3-phosphono-propanoic acid |
| CAS | 23052-80-4 |
| Molekylformel | C3 H8 N O5 P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | L-AP3, 3-Phosphono-L-alanine, (R)-2-Amino-3-phosphonopropanoic Acid, L-2-Amino-3-phosphonopropionic Acid, NSC 133887 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8NO5P/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CP(=O)(O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-phosphono-propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.07 |
| Formel vikt | 169.014 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?