Läs mer
L-AP4, MedChemExpress
Produktkod. 16465897
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465897 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16465897 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100781A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress L-AP4 (L-APB) is a potent and specific agonist for the group III mGluRs, with EC50s of 0.13, 0.29, 1.0, 249 μM for mGlu4, mGlu8, mGlu6 and mGlu7 receptors, respectively.
L-AP4 (L-APB) is a potent and specific agonist for the group III mGluRs, with EC50s of 0.13, 0.29, 1.0, 249 μM for mGlu4, mGlu8, mGlu6 and mGlu7 receptors, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-AP4
Fysisk form Powder
CAS 23052-81-5
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H10NO5P
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym L-APB
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (273.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@@H](N)CCP(O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 183.1
Formel vikt 183.1
Procent renhet 99.0%