Läs mer
L-Arabinitol, Mikromol™
Produktkod. 17978134
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17978134 100 mg
1 options
Produktkod. 17978134 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1451.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
L-Arabinitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Arabitol
CAS 7643-75-6
Analyt- eller komponentnamn L-(-)-Arabitol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H12 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym L-Arabinitol, (-)-Arabitol, L-(-)-Arabitol, L-Arabitol, L-Lyxitol, L-arabino-Pentitol, NSC 83253, Xylitol Imp. A (EP), Xylitol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
LEDER OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO
IUPAC-namn (2S,4S)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 152.0685 g/mol