Läs mer
Melford L-+-arabinos
Produktkod. 30018049
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30018049 100 g
1 options
Produktkod. 30018049 Leverantör Melford Leverantörsnummer A51000100.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
En naturligt förekommande isomer som används för mikrobiell odling.
En naturligt förekommande isomer som används för mikrobiell odling.
Specifikationer
CAS 5328-37-0
Molekylformel C5H10O5
Kvantitet 100 g