Läs mer
L-(+)-arabinos,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11417800 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417800 100 g 100g
11427800 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417800 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210070680
Kemiska identifierare
CAS 5328-37-0
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
InChI-nyckel PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Synonym l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
IUPAC-namn (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxipentanal
LEDER C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Arabinose
Färg Vitt
Densitet 1.585g/mL at 20°C
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 150.1
Fysisk form Pulver