Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-(+)-Arabinose |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1,585 g/ml vid 20 °C |
| Analysprocentintervall | ≥98% |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 150.1 |
| Fysisk form | Pulver |