Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-arabinos, 99 %, för biokemi
Produktkod. 15299285 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15299285 100 g 100g
15289285 25 g 25g
15209295 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15299285 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 365181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1758.21 SEK
    1578.65 SEK / 100g
    Save 179.56 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-72-9
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
InChI-nyckel SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonym beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 25245970
IUPAC-namn (4S,5S)-oxan-2,3,4,5-tetrol
LEDER C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Arabinose
Smältpunkt 155,0 °C till 160,0 °C
Tändningsrester 0,3 % max
Analysprocentintervall 98,5 % min. (ELSD) (HPLC)
Kvantitet 100 g
Beilstein 31,32
Merck Index 10,783
Specifik rotation +103.00
Löslighetsinformation (10% i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 150.13
Procent renhet 99%
Kvalitet Biokemi
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.