Läs mer
L(+)-Arabinose, 99+%
Produktkod. 11996891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11996891
Brand: Thermo Scientific Acros 104985000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-72-9
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
InChI-nyckel SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonym beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 25245970
IUPAC-namn (4S,5S)-oxan-2,3,4,5-tetrol
LEDER C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Arabinose
Smältpunkt 155.0°C to 160.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 31,32
Merck Index 10,783
Specifikt rotationsförhållande +103.00 (20.00°C c=5,H2O,24H)
Specifik rotation + 103.00
Löslighetsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vikt 150.13
Procent renhet 99+%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.