Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-arabinos, 99 %
Produktkod. 11453904
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453904 250 g 250g
11443904 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453904 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11921.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
L-(+)-arabinos används för att identifiera och differentiera och karakterisera pentossocker-isomeras. Det används också som kolkälla i mikrobiell kultur. Det är involverat i bioproduktionen av L-ribos. Den finner tillämpning vid produktion av salta reaktionsaromer. Dess derivat används i utvecklingen av antivirala medel som nukleosid. Det fungerar som en baskomponent i hemicellulosa och pektin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-(+)-arabinos används för att identifiera och differentiera och karakterisera pentos sockerisomeras. Det används också som kolkälla i mikrobiell kultur. Det är involverat i bioproduktionen av L-ribos. Den finner tillämpning vid produktion av salta reaktionsaromer. Dess derivat används i utvecklingen av antivirala medel som nukleosid. Det fungerar som en baskomponent i hemicellulosa och pektin.
Löslighet
Löslig i vatten och glycerol. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-72-9
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00067709
InChI-nyckel SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonym beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 25245970
IUPAC-namn (4S,5S)-oxan-2,3,4,5-tetrol
LEDER C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material L-(+)-Arabinose
Smältpunkt 155°C to 160°C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 250 g
Beilstein 1723085
Löslighetsinformation Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 150.13
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.