Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-arabinos, 99 %
Produktkod. p-3345537
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11443904
Brand: Thermo Scientific Chemicals A11921.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
L-(+)-arabinos används för att identifiera och differentiera och karakterisera pentossocker-isomeras. Det används också som kolkälla i mikrobiell kultur. Det är involverat i bioproduktionen av L-ribos. Den finner tillämpning vid produktion av salta reaktionsaromer. Dess derivat används i utvecklingen av antivirala medel som nukleosid. Det fungerar som en baskomponent i hemicellulosa och pektin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-(+)-arabinos används för att identifiera och differentiera och karakterisera pentos sockerisomeras. Det används också som kolkälla i mikrobiell kultur. Det är involverat i bioproduktionen av L-ribos. Den finner tillämpning vid produktion av salta reaktionsaromer. Dess derivat används i utvecklingen av antivirala medel som nukleosid. Det fungerar som en baskomponent i hemicellulosa och pektin.
Löslighet
Löslig i vatten och glycerol. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-72-9
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00067709
InChI-nyckel SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonym beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 25245970
IUPAC-namn (4S,5S)-oxan-2,3,4,5-tetrol
LEDER C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Arabinose
Smältpunkt 155°C to 160°C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 50 g
Beilstein 1723085
Löslighetsinformation Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 150.13
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.