Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-(+)-Arabinose |
| CAS | 5328-37-0 |
| Densitet | 1,585 g/ml (20 °C) |
| Molekylformel | C5H10O5 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l |
| InChI-nyckel | PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N |
| LEDER | C(C(C(C(C=O)O)O)O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxipentanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.13 |
| Visa mer |