Läs mer
L(+)Arabinose, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10549950 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10549950 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10549950 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/8280/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 5328-37-0
Smältpunkt 155°C
Färg White
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C5H10O5
MDL-nummer 135866
Kvantitet 25 g
InChI-nyckel PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C=O
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Formel vikt 150.13g/mol
Fysisk form Solid