Läs mer
L-(+)-Arabinose, MedChemExpress
Beskrivning
L-(+)-Arabinose selectively inhibits intestinal sucrase activity in a noncompetitive manner and suppresses the plasma glucose increase due to sucrose ingestion.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-(+)-Arabinose |
| CAS | 5328-37-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H10O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | H2O : 500 mg/mL (3330.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (333.04 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C[C@@H]([C@H]([C@H](CO)O)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.13 |
| Formel vikt | 150.13 |
| Visa mer |