Läs mer
L-(+)-arabinos, MP Biomedicals™
Produktkod. 11401605 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401605 50 g 50g
11411605 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11401605 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210070650
Används som substrat för att identifiera, differentiera och karakterisera pentossocker-isomeraser. L-(+)-arabinos, MP Biomedicals är den naturligt förekommande isomeren och är en beståndsdel av växtpolysackarider. Det används i bioproduktionen av L-ribos
De flesta bakterier innehåller en inducerbar arabinosoperon som kodar för en serie enzymer och transportörer som gör att L-arabinos kan användas som den enda kolkällan i mikrobiell kultur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5328-37-0
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
InChI-nyckel PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Synonym l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
IUPAC-namn (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxipentanal
LEDER C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Specifikationer
Smältpunkt 152°C to 165°C
Densitet 1.585g/mL (20°C) (Lit.)
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Freely soluble in water; Partially soluble in ethanol 90%.
Optisk rotation (c=1, water) 100–110°
Formel vikt 150.1
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver