Beskrivning
De flesta bakterier innehåller en inducerbar arabinosoperon som kodar för en serie enzymer och transportörer som gör att L-arabinos kan användas som den enda kolkällan i mikrobiell kultur.
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 152 °C till 165 °C |
| Densitet | 1,585 g/ml (20 °C) (bokstavligen) |
| Kvantitet | 250 g |
| Löslighetsinformation | Fritt löslig i vatten; Delvis löslig i etanol 90%. |
| Optisk rotation | (c=1, vatten) 100 –110° |
| Formel vikt | 150.1 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |