Läs mer
L-Arabinose, TRC
Produktkod. 30345670
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30345670 5 g
1 options
Produktkod. 30345670 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7641805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arabinopyranose
CAS 87-72-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C5 H10 O5
Kvantitet 5 g
Synonym L-Arabinopyranose, L-Arabinose
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m0/s1
LEDER O[C@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (3R,4S,5S)-oxan-2,3,4,5-tetrol
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Formel vikt 150.0528