Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-arabitol, 98 %
Produktkod. 11454444
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454444 100 g 100g
11434444 5 g 5g
11444444 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454444 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A13103.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7643-75-6 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
L-Arabitol, en sällsynt sockeralkohol, studeras som en livsmedelstillsats som minskar fettavlagringar i tarmarna. L-Arabitol används som en inducerare av xylanasuttryck i Hypocrea jecorina (Trichoderma reesei). L-Arabitol används för att identifiera, differentiera och karakterisera L-arabitoldehydrogenas(er).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Arabitol, en sällsynt sockeralkohol, studeras som en livsmedelstillsats som minskar fettavlagringar i tarmarna. L-Arabitol används som en inducerare av xylanasuttryck i Hypocrea jecorina (Trichoderma reesei). L-Arabitol används för att identifiera, differentiera och karakterisera L-arabitoldehydrogenas(er).
Löslighet Lösligt i vatten (50
mg/ml).
Anmärkningar
Den är hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7643-75-6
Molekylformel C5H12O5
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00064290
InChI-nyckel HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arabitol, l-arabinitol, l-arabinol, l-lyxitol, l---arabitol, arabinitol, l---arabinitol, arabinitol, l, 2s,4s-pentane-1,2,3,4,5-pentol, l--arabitol
PubChem CID 439255
ChEBI CHEBI:18403
IUPAC-namn (2S,4S)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
LEDER OCC(O)C(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Arabitol
Smältpunkt 98°C to 103°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1720521
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,762
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/ml).
Optisk rotation −11° (c=5 in 8% Borax Solution)
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.