Läs mer
L(-)-Arabitol, 99%
Produktkod. 10731501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10731501 5 g Glasflaska 5g
10657542 25 g Glasflaska 25g
10493965 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10731501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 225860050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7643-75-6 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7643-75-6
Molekylformel C5H12O5
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00064290
InChI-nyckel HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arabitol, l-arabinitol, l-arabinol, l-lyxitol, l---arabitol, arabinitol, l---arabinitol, arabinitol, l, 2s,4s-pentane-1,2,3,4,5-pentol, l--arabitol
PubChem CID 439255
ChEBI CHEBI:18403
LEDER OCC(O)C(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Arabitol
Smältpunkt 99°C to 103°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, 531
Merck Index 10, 784
Specifik rotation -12
IUPAC-namn (2S,4S)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.