Läs mer
L-Arginine-13C6,15N4 Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | L-Arginine hydrochloride 13C6, 15N4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1; |
| Formel vikt | 220.0966 |
Product Title
¿Detecta una oportunidad de mejora?