Läs mer
L-Arginine-13C6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Arginine-13C6 Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1; |
| Formel vikt | 216.1085 |