Läs mer
L-Arginine-2,3,3,4,4,5,5-d7 HCl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Arginine d7 hydrochloride |
| CAS | 204244-77-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 D7 H7 N4 O2 . H Cl |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | L-Arginine-2,3,3,4,4,5,5-d7, hydrochloride (1:1), L-Arginine-2,3,3,4,4,5,5-d7, monohydrochloride (9CI), L-Arginine-2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride (1:1), L-Arginine-d7 hydrochloride, L-Arginine-2,3,3,4,4,5,5-D7 hydrochloride, (2S)-2-Amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic-2,3,3,4,4,5,5-d7 acid hydrochloride, (2S)-2-Amino-5-carbamimidamidopentanoic-d7 acid hydrochloride, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic-2,3,3,4,4,5,5-d7 acid hydrochloride, (S)-Arginine-d7 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4D; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])(NC(=N)N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuterio-5-guanidino-pentanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.7 |
| Visa mer |