Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-arginin, 98+%
Produktkod. 11422388
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422388 2500 g 2500g
11498850 25 g 25g
11402388 100 g 100g
11412388 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11422388 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A15738.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174,20 g/mol
L-arginin används för hjärt- och blodkärlstillstånd som inkluderar kronisk hjärtsvikt (CHF), bröstsmärtor, högt blodtryck och kranskärlssjukdom. Det spelar en viktig roll vid behandling av hjärt-kärlsjukdom eftersom det är antiaterogent, anti-ischemiskt, antitrombotiskt och antitrombotiskt. Det fungerar som ett tillväxtstimulerande medel och är involverat i behandlingen av erektil dysfunktion hos män. Det är en viktig ingrediens i tandkräm som ger effektiv lindring för känsliga tänder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i etanol. Olösligt i etyleter
. Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-79-3
Molekylformel C6H14N4O2
Molekylvikt (g/mol) 174.20
MDL-nummer MFCD00002635
InChI-nyckel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
LEDER NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine
Smältpunkt 226 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 98+%
Beilstein 1725413
Merck Index 14,780
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i etanol. Olöslig i etyleter
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra
Kvantitet 2500 g
Formel vikt 174.2
Optisk rotation +26° (c=1,6 i 6N HCl)
Känslighet Luftkänslig
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Arginine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Arginine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.