Läs mer
L(+)-Arginin, 98+%
Produktkod. 10284030 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10284030 500 g Plastflaska 500g
10664752 100 g Plastflaska 100g
10115003 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
11330496 10 kg Plasttrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10284030 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104995000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2165.00 SEK
    1917.65 SEK / 500g
    Save 247.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-79-3
Molekylformel C6H14N4O2
Molekylvikt (g/mol) 174.20
MDL-nummer MFCD00002635
InChI-nyckel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra
LEDER NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Arginine
Namnnotering 98+%
Ammonium Max 200 ppm.
Färg Vitt
Klor (Cl) Max 200 ppm.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 98+ %
Förlust vid torkning 0,5 % max. (1 g, 105 °C)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Specifik rotation +25,8° till +28,5° (20 °C, 589 nm) (c=8, 6N HCl) på torkat ämne
Sulfat 300 ppm max.
Sulfaterad ask 0,1% max.
Kvantitet 500 g
Formel vikt 174.2
Procent renhet ≥98,0 % (på torrt ämne)
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(+)-Arginine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.