Läs mer
L-arginin, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11303929 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303929 100 g 100g
11313929 500 g 500g
11323929 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11303929 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210073680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00 SEK
    724.43 SEK / 100g
    Save 36.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 74-79-3
Molekylformel C6H14N4O2
Molekylvikt (g/mol) 174.20
MDL-nummer MFCD00002635
InChI-nyckel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
LEDER NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine free base
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99%
IUPAC-namn 2-amino-5-[(diaminometyliden)amino]pentansyra
Kvantitet 100 g
Formel vikt 174.2
Fysisk form Pulver