Läs mer
L-arginin [kristallin], MP Biomedicals
Produktkod. 11485072 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485072 1 kg 1kg
11455072 25 g 25g
11465072 100 g 100g
11475072 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11485072 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219462791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5225.00 SEK
    4977.53 SEK / 1kg
    Save 247.47 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 1119-34-2 | C6H15ClN4O2 | 210.662 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 1119-34-2
Molekylformel C6H15ClN4O2
Molekylvikt (g/mol) 210.662
InChI-nyckel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra;hydroklorid
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine
Namnnotering Hydroklorid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 210.7
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Kristaller