missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-arginin [kristallin], MP Biomedicals

Produktkod. p-2625229 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11455072

Brand: MP Biomedicals 0219462725

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 1119-34-2
Molekylformel C6H15ClN4O2
Molekylvikt (g/mol) 210.662
InChI-nyckel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra;hydroklorid
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Arginine
Namnnotering Hydrochloride
Kvantitet 25 g
Formel vikt 210.7
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Kristaller
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.