Läs mer
L-Arginine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10122090 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10122090 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10122090 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/8300/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 223°C
CAS 74-79-3
pH 10.5 to 12
Färg White
Molekylformel C6H14N4O2
Förpackning Plastic Powder Jar
MDL-nummer 2635
InChI-nyckel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC-namn 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 174.20
Kvantitet 25 g
Formel vikt 174.2g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(+)-Arginine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.