Läs mer
L-Arginine, Free Base, Fisher BioReagents
Produktkod. 10041693
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10041693 100 g Poly Bottle 100g
10421725 500 g Poly Bottle 500g
10368364 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10041693 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2505100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
L-Arginine is an essential amino acid used in biochemical research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74-79-3
Molekylformel C6H14N4O2
Molekylvikt (g/mol) 174.20
MDL-nummer MFCD00002635
InChI-nyckel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
LEDER NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Arginine, Free Base
Smältpunkt 223°C
pH 11.4
Färg White
Identifiering Pass Test
Infrarött spektrum Conforms to reference
Analysprocentintervall ≥99 %
Förlust vid torkning 0.3% max.
Förpackning Poly Bottle
Specifik rotation +26.3 to +27.7° (+ or -)
Merck Index 15, 770
Kvantitet 100 g
Formel vikt 174.12
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • L(+)-Arginine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.