Beskrivning
Thermo Scientific Tunga och lätta aminosyror används för att specifikt analysera proteinuttryck med masspektrometri med stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkulturkvantifieringskit SILAC. Detta är en lyofiliserad beredning av L-Arginin-HCl (13C6) för SILAC experiment.
Allmänna egenskaper hos tunga och lätta aminosyror för SILAC märkning:
- Effektiv—100 % etikettinkorporering i proteiner i levande celler
- Flexibla—olika isotoper av tunga och/eller lätta aminosyror för arginin, lysin, leucin och prolin möjliggör kvantifiering av peptider härledda från MS-graders proteaser
- Multiplex-funktioner—finns flera alternativa isotoper av arginin och lysin tillgängliga som möjliggör analys av flera behandlingsförhållanden i varje experiment
- Högkvalitativa kosttillskott—innehåller tunga aminosyror med >99 % isotoprenhet
Stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkultur (SILAC) är en kraftfull metod för att identifiera och kvantifiera relativa differentierade förändringar i komplexa proteinprover. Denna metod innebär in vivo metabolisk inkorporering av 'tunga' 13C- eller 15N-märkta aminosyror i proteiner, följt av masspektrometri (MS) för accelererad och omfattande identifiering, karaktärisering och kvantifiering av proteiner.
Thermo Scientific Tunga och lätta aminosyror används SILAC tillsammans med specialiserade cellodlingsmedier som saknar essentiella aminosyror. Tunga och lätta L-lysin samt L-arginin är de vanligaste aminosyrorna som används vid SILAC analys av tryptiska peptider. Upp till tre olika experimentella förhållanden kan enkelt analyseras med olika isotoper av lysin och arginin. För lysin tre-plex-experiment används 4,4,5,5-D4 L-lysin och 13C6 15N2 L-lysin för att generera peptider med 4- respektive 8-Da massskift, jämfört med peptider som genereras med lätt lysin. För arginin tre-plex-experiment används 13C6 L-arginin och 13C6 15N4 L-arginin för att generera peptider med 6- respektive 10-Da massskift, jämfört med peptider som genereras med lätt arginin. L-leucin är en annan aminosyra som ofta används för SILAC märkning, eftersom det är en av de vanligaste aminosyrorna som finns i proteinsekvenser. Proline är en icke-essentiell aminosyra som ibland tillsätts i SILAC medier för att förhindra metabolisk omvandling av tung arginin till tung prolin i däggdjurscellinjer med hög aktivitet av arginindehydrogenas.
Relaterade produkter
- L-Arginin-HCl för SILAC (Cat. Nr. 89989)
- L-Prolin för SILAC (Cat. Nr. 88211)
- L-Leucin för SILAC (Kat. Nr. 88428)
- L-Lysine-2HCl för SILAC (Cat. Nr. 89987)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Masspektrometer |
| Produkttyp | Aminosyror |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Etikett eller färgämne | Massisotop av aminosyra |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Utgångsmaterial | Celler |
| Slutlig produkttyp | Protein |
| Detektionsmetod | Masspektrometri |
| Arbetsflödessteg | Proteinmärkning |
| Kvantitet | 500 mg |
| Visa mer |