Läs mer
Melford L-arginin HCl
Produktkod. 30018048
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018048 5 kg
30018045 100 g
30018046 1 kg
30018047 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30018048 Leverantör Melford Leverantörsnummer A504005000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 1119-34-2
  • Molekylformel:C6H14N4O2HCl​​
  • Molekylvikt: 210,7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine HCl
CAS 1119-34-2
Molekylformel C6H14N4O2-HCl
Kvantitet 5 kg